missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Coiled-coil domain-containing protein 36, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001128669.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 339834 |
Nombre | Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090981
|
enQuireBio™
QP7819-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16010991
|
enQuireBio™
QP7819-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16000991
|
enQuireBio™
QP7819-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16020991
|
enQuireBio™
QP7819-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16030991
|
enQuireBio™
QP7819-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040991
|
enQuireBio™
QP7819-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001128669.1 | |
Coiled-coil domain-containing protein 36 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
339834 | |
Research Use Only | |
CCDC36 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLSIPSGSGN KKSSNWNNNQ NDYSSLSDSQ FLFGSQFCPE NSETLSAPLD FGAHLRHSKQ SQQNYLEGEP SIFTKYQTKP QLFGGDIKDG GLFPPPLSVG KSKGLLEQFE EKKKRAKDKC DSETLYNFVS NVRESILRLQ TSVEKSEDHL SSRSQSILDS LETVAKTLQE TIQAQNDLVF EAVQDKGNME QAILEMKKRF EARQGEFIEM KSNLKHLEVL VAQQSQEFQQ LCEQLGQLNV PSVLAELKRL ISVPPVKDSA SQTSPPLAQS LNLTRQEKYT SEKPVLWQAQ ALPAAWNPGM GSLQPGEFDV WGEGAKNDDL QEEAALPAFG SHERNRHVKD KVVQTNCKNW AVTKTGAKNH GSSVPGHKIP SDRDLVSQGA SQLTSLEINF STSIKNACQK YQAQSMFLCD PREHLVIKQK DGTVEMRGKD KKQQPRKAHR AHRGRLIASK QKQIPIQTCK FNSKYQSPQP AISVPQSPFL GQQEPRAQPL HLQCPRSPRK PVCPILGGTV MPNKTVRAVQ GRLLQLSRCS SQDNWLLSSS SQGDHQMSWF SDLNLGCSET PLCKEAGKNL LYDLGFDSSD DD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |