Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001188412.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2023 |
Nombre | ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16074441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16024441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-100ug |
100 μg | |||||||
16054441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16064441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16044441
|
enQuireBio™
QP8407-ec-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
NP_001188412.1 | |
ENO1 / Enolase 1 / alpha-enolase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2023 | |
Research Use Only | |
ENO1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SILKIHAREI FDSRGNPTVE VDLFTSKGLF RAAVPSGAST GIYEALELRD NDKTRYMGKG VSKAVEHINK TIAPALVSKK LNVTEQEKID KLMIEMDGTE NKSKFGANAI LGVSLAVCKA GAVEKGVPLY RHIADLAGNS EVILPVPAFN VINGGSHAGN KLAMQEFMIL PVGAANFREA MRIGAEVYHN LKNVIKEKYG KDATNVGDEG GFAPNILENK EGLELLKTAI GKAGYTDKVV IGMDVAASEF FRSGKYDLDF KSPDDPSRYI SPDQLADLYK SFIKDYPVVS IEDPFDQDDW GAWQKFTASA GIQVVGDDLT VTNPKRIAKA VNEKSCNCLL LKVNQIGSVT ESLQACKLAQ ANGWGVMVSH RSGETEDTFI ADLVVGLCTG QIKTGAPCRS ERLAKYNQLL RIEEELGSKA KFAGRNF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |