Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD207 / Langerin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD207 / Langerin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_659192.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 246278 |
Nombre | CD207 / Langerin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001411
|
enQuireBio™
QP7887-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16041411
|
enQuireBio™
QP7887-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16091401
|
enQuireBio™
QP7887-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021411
|
enQuireBio™
QP7887-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16031411
|
enQuireBio™
QP7887-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16011411
|
enQuireBio™
QP7887-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_659192.2 | |
CD207 / Langerin Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
246278 | |
Research Use Only | |
Cd207 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QAVFYPRLMG KILDVKSDAQ MLKGRVDNIS TLGSDLKTER GRVDDAEVQM QIVNTTLKRV RSQILSLETS MKIANDQLQI LTMSWGEVDS LSAKIPELKR DLDKASALNT KVQGLQNSLE NVNKLLKQQS DILEMVARGW KYFSGNFYYF SRTPKTWYSA EQFCISRKAH LTSVSSESEQ KFLYKAADGI PHWIGLTKAG SEGDWYWVDQ TSFNKEQSRR FWIPGEPNNA GNNEHCANIR VSALKCWNDG PCDNTFLFIC KRPYVQTTE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |