missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse DLL4 Fc Chimera Protein
The Recombinant Mouse DLL4 Fc Chimera Protein is derived from NS0
Marca: R&D Systems™ 10089-D4-050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recombinant Protein
- Carrier Free (CF)
- The carrier free version does not contain Bovine Serum Albumin (BSA)

Especificaciones
Q9JI71 | |
54567 | |
>90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining | |
Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse DLL4 protein Mouse DLL4 (Gly27-Pro525) Accession # Q9JI71IEGRMDPHuman IgG1 (Pro100-Lys330)N-terminus C-terminus |
|
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method | |
Reconstitute at 500 μg/mL in PBS |
Bioactivity | |
81 kDa | |
50 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse DLL4 Fc Chimera Protein > 50 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido