Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Proteína A-Sepharose™ 4B recombinante
Marca:  Novex™ 101141
243.34 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10252783
  • 365.00€ / 5 ml
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la cepa Cowan de Staph. Aureus, rica en proteína A, producida en E. coli a Sepharose™ 4B.
Este producto se suministra como una suspensión al 50 % que consta de proteína recombinante A-Sepharose™ 4B y PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene un 0,1 % ).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina, inmunoprecipitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Proteína A
Proteína A
5 ml
Afinidad
2 °C a 8 °C. No congelar.
Este producto se suministra en suspensión al 50 % (5 ml de proteína recombinante A-Sepharose™ 4B + 5 ml de PBS) Hielo húmedo
Suspensión
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQF215070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog Number101141
Número de loteYI375691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number101141
Número de loteXL365865 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number101141
Número de loteXB344698 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number101141
Número de loteXD349765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2022 Catalog Number101141
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B > 5mL