Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Marca:  Eppendorf 4925000146
213.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15713519
  • 217.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0,6
Azul
Pipeta de volumen fijo
3,0
Autoclavable
1
500 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2 > 500 μl; botón de funcionamiento azul; para utilizar con puntas de pipeta 1000 μl