Learn More
Grant Instruments™ Tapas transparentes de policarbonato
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
Marca:  Grant Instruments™ AQL12
124.44 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11496417
  • 146.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Dirige la condensación lejos de los recipientes sumergidos, evita la contaminación, reduce la evaporación y ahorra energía.
  • Diseño de policarbonato
  • La tapa transparente de dos vertientes permite que la acumulación de condensación gotee de los recipientes sumergidos.
  • Para su uso con el baño de agua sin agitación Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
En dos vertientes
Baño de agua modelo SAP12, JBN12, JBA12 y SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus
Se utiliza para evitar la contaminación, reducir la evaporación y ahorrar energía
Policarbonato
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Grant Instruments™ Tapas transparentes de policarbonato > Capacidad: 12 l; para depósitos de 12 l