Learn More
Eppendorf™ Pipeteadores Research™ Plus
Utilice estas micropipetas para procedimientos de trabajo sin estrés y un funcionamiento intuitivo. Las micropipetas Eppendorf™ Research™ Plus satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer la ergonomía más moderna y una mayor flexibilidad.
813.24€ - 1706.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Estilo de dedo | Ergonómico |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15772069
![]() |
Eppendorf™
3123000900 |
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl |
813.24€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15733459
![]() |
Eppendorf™
3123000918 |
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl |
813.24€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15743459
![]() |
Eppendorf™
3123000926 |
De 0,1 a 1, de 0,5 a 5 y 1 a 10 ml |
813.24€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17884601
|
Eppendorf™
3123000942 |
0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl (gelb), 10-100 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl |
1706.80€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
Duraderas y resistentes a estrés químico, térmico y mecánico.
- Ajuste de volumen: solo unas pocas vueltas para alcanzar el volumen deseado
- Botón de control: fuerza de funcionamiento muy baja, el color indica el volumen de pipeta, colocado para una ergonomía perfecta
- Expulsor: fuerza de funcionamiento muy baja, colocado para una ergonomía perfecta
- Pantalla de volumen: cuatro dígitos, con forma ampliada
- Apertura y visualización de ajuste secundarias: ajusta la pipeta a un líquido muy diferente al agua
- Eppendorf PerfectPiston™: pistón ultraligero fabricado de Fortron™
- Clip de conexión rápida: la parte inferior se extrae fácilmente (no en pipetas de 10 μl)
- Cono de punta cargado por resorte: ergonomía mejorada, ajuste perfecto a la punta
Especificaciones
Autoclavable | |
Ergonómico |