Learn More
RETSCH Bolas de molienda de molino mezclador
Bolas de molienda de acero inoxidable para usar en molinos mezcladores
Marca:  RETSCH 05.368.0062
15.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10777821
  • 16.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La composición es de aproximadamente 84,5 % de Fe, 13 % Cr.
  • La densidad aproximada es de 7700 kg/m3
Especificaciones
Especificaciones
Bola de molienda
0,78 in
Ideal para aumentar el grado de mezcla, molienda
Acero inoxidable
84,5 % Fe, 13 % Cr
2 cm
MM 200, molino mezclador 301, molino de bolas de centrifugación S 100 y molino de bolas planetario PM 400
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Bolas de molienda de molino mezclador > 20 mm de diám.