Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Las gradillas de almacenamiento de tubos de centrífuga de plástico eliminan las gradillas de espuma de estireno antieconómicas.Son duraderas, reutilizables, bloqueables, apilables, congelables y reciclables.Fabricadas con polipropileno reciclado de alta calidad y preconsumidor al 100 % de nuestro programa de reciclado de chatarra interno.
Marca: Labcon 2750-223-000-9
58.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
- Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
- Incluye pocillos numerados
- Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
- Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
- Fabricados en polipropileno
- Congelable a - 80°C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradillas | |
25 | |
Naranja | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Congelable (-80 °C) | |
3,18 cm |
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
25 tubos | |
Sí | |
Tubos de centrífuga de 50 ml | |
21,29 x 18,06 cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
10Minutes
43Seconds
42