Learn More
Elma™ Rinsing Sinks
This rinsing sink removes any remaining contamination after cleaning.
92.25€ - 349.00€
Especificaciones
Tipo | Sink |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17831307
|
Elma™
1113839 |
S |
92.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17861357
|
Elma™
1113840 |
M |
185.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17821307
|
Elma™
1113841 |
L |
287.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17801347
|
Elma™
1113843 |
XL |
349.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Important addition to the overall cleaning process
- Tabletop unit is available in four different sizes – the L and XL models feature an additional side drain
- Once the cleaning process in the ultrasonic unit is complete, the basket can be inserted directly into the Elma Sink
- Ensures that any residues and cleaning chemicals are rinsed off thoroughly
- In conjunction with a suitable rinsing medium, this guarantees optimal cleaning results
Especificaciones
Sink | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |