Learn More
Applied Biosystems™ Sistema RT-PCR cuantitativo de un paso de ARN UltraSense™
Sistema RT-PCR cuantitativo de un paso de ARN UltraSense™
Marca: Applied Biosystems™ 11732927
698.09 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El sistema RT-PCR cuantitativo de un paso de ARN UltraSense™ está especialmente diseñado para la amplificación y cuantificación en tiempo real de transcripciones de abundancia ultrabaja y virus de ARN. El sistema optimizado y ultraconcentrado combina la polimerasa de ADN SuperScript™ III RT y Platinum™ Taq para proporcionar una mayor especificidad de imprimación, un mayor rendimiento del producto y detección en un amplio rango dinámico. La formulación de alta concentración proporciona una gran flexibilidad con muestras de ARN de baja concentración/alto volumen y mejora el rendimiento con objetivos ricos en estructura secundaria. Puede detectarse un mínimo de 25 pg/μl de ARN total con una eficacia de PCR del 97 % (Figura 1). El sistema RNA UltraSense™ incluye:Aplicaciones:
Amplificación cuantitativa de ARN en tiempo real, incluyendo:
Especificaciones
El sistema RT-PCR cuantitativo en un paso de RNA UltraSense™ se suministra con los siguientes componentes: Mezcla de enzimas de ADN Ultrasense™ de 250 µl (incluye SuperScript™ III RT, ADN polimerasa Taq Platinum™ e inhibidor de ribonucleasa RNaseOUT™); mezcla de reacción de 5X de ADN de 2 x 1 ml UltraSense™; 300 µ l de albúmina sérica bovina 20X (BSA), grado de biología molecular ultrapuro (5 mg/ ml); sulfato de magnesio de 1 ml 50-mM (MgSO4 ); tinte de referencia 100 µl ROX. Se proporcionan suficientes reactivos para 100 reacciones. Almacene componentes a - 20 °C. La estabilidad se puede ampliar con un almacenamiento a -80° C. El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz. | |
Alto | |
ADN polimerasa | |
Platinum™, SuperScript™, UltraSense™ | |
100 rxns | |
100 reacciones | |
ARN |
Sonda de cebado | |
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Sistema RT-PCR cuantitativo de un paso | |
Hielo seco | |
100 reacciones |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3050942 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 11732927 |
2363894 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11732927 |
2340349 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11732927 |
2398004 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11732927 |
2481964 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11732927 |