Learn More
BRAND™ Puntas robóticas, calidad certificada BIO-CERT™
Las puntas de pipeta ofrecen una calidad fiable para realizar análisis precisos y exigentes con la estación de manipulación robótica de líquidos de pipeteo.
Marca: BRAND™ 733146
89.84 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Description
- Las materias primas están libres de DiHEMDA y oleamida.Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia controladas y se envasan automáticamente.No se utilizan agentes de separación ni auxiliares de demolición.Todas las puntas en gradilla y puntas con filtro de hasta 1000 μl están libres de ADN (< 40 fg), ARNasa (< 8,6 fg), endotoxinas (< 1 pg) y ATP (< 1 fg).
- Para usar las puntas con robots de pipeteo, estas deben coincidir con el modo de funcionamiento del robot en términos de geometría y propiedades de la superficie.Las puntas de pipeta robóticas y las puntas con filtro robóticas BRAND cumplen todos los requisitos para su uso con el robot de pipeteo de la estación de manipulación de líquidos.
Specifications
1 μl a 50 μl | |
No estéril | |
Puntas robóticas |
Con filtro | |
TipRack (960/paq.) | |
Polipropileno |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.