Learn More
BUCHI Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator
Ideal for distillation, drying and concentration of large volumes in industrial environments.
32610.00€ - 41260.00€
Especificaciones
Tensión 230 V
Capacidad (métrico) 20 L
Velocidad De 5 rpm a 150 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Tipo Evaporador rotatorio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de condensador Tipo de matraz compatible Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de condensador Tipo de matraz compatible Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15913210
Ver documentos
BUCHI
118714C211
1200 x 710 x 1630 mm Reflujo Matraz de evaporación de 20 l Matraz receptor: 10 l (1)
32610.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17024077
Ver documentos Detalles de la promoción
BUCHI
118714C241
1200 x 710 x 1750 mm Descendente (D) Matraz de evaporación de 20 l Matraz receptor: 10 l (1)
36980.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17812744
Ver documentos
BUCHI
118714C212
1200 x 710 x 1630 mm Reflux 20 L Evaporating Flask Recceiver flask: 10L (2)
41260.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Integrated vacuum control with Interface I-300 Pro for intuitive and safe operation
  • User-friendly design with programmable methods guiding through SOPs, automatic distillation even of challenging foaming samples, and remote monitoring on mobile phone with
  • push notifications
  • Convenient flask handling with patented BUCHI flask coupling and unique flask handler
  • Maximum safety guaranteed by plastic coated glassware (P+G) and additional protection shields and grids
  • Four R-220 Pro platforms to match your specific needs: maximum flexibility, highest performance, large volumes or essential demands
  • Seven glass assemblies available for various uses, including distillation of foaming samples, recrystallization under reflux and height restrictions
  • System extension easily possible with a wide range of accessories, such as automatic foam detection, temperature monitoring, coolant flow control and many more
  • Enhanced lifetime through exclusive use of corrosion-free stainless-steel
  • No risk of product contamination by use of highly chemical resistant materials
  • Seamless 24/7 operation thanks to robust industrial design
Especificaciones
Especificaciones
230 V
De 5 rpm a 150 rpm
Evaporador rotatorio
20 L
Ambiente hasta 180 °C
Rotavapor™ R-220 Pro
Documentos
Product Certifications
CSA, UL