missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RPS6KA1(phospho S352) & RPS6KA1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Antibody Pair
Marca: Abnova DP0167.1Set
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the RPS6KA1 protein, and the other against the specific S352 phosphorylated site of RPS6KA1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.Especificaciones
RPS6KA1 | |
Unconjugated | |
HU-1/MAPKAPK1A/RSK/RSK1 | |
1 Set | |
Primary | |
Antibody pair set content: 1. Phospho-RPS6KA1 S352 rabbit polyclonal antibody (20 ul) In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (0.02% sodium azide, 50% glycerol) 2. RPS6KA1 mouse monoclonal antibody (40 ug) In 1x PBS, pH 7.2 *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols. | |
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use. |
In situ PLA | |
ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 | |
RPS6KA1 | |
RUO | |
6195 | |
Human | |
Ab Pair |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RPS6KA1(phospho S352) & RPS6KA1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™ > 1 Set; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido