Learn More
Deutsch Neumann™ Espátulas de caucho
Excelente para la limpieza de tubos de ensayo. Las espátulas de caucho Deutsch Neumann están hechas de caucho natural gris.
Marca:  Deutsch Neumann™ 2260001
Código de producto. 10282191
  • 1.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Orificio de 5 mm para inserto
  • Durómetro 40 Shore A
Especificaciones
Especificaciones
Caucho
Limpiador de tubos de ensayo
7 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Deutsch Neumann™ Espátulas de caucho > Dimensiones (L x An): 7 x 38mm