Learn More
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO
RunVIEW está diseñado para el fraccionamiento del tamaño en tiempo real y la recuperación de ácidos nucleicos. runVIEW puede maximizar la eficacia de la recuperación de ADN de geles teñidos con EtBr y SYBR al reducir el número de pasos implicados en la purificación poselectroforética.
389.00€ - 868.90€
Especificaciones
Descripción Aplicaciones: Formación: ideal para comprobaciones rápidas de números bajos y medios de muestras tras la PCR y la clonación
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tipo Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15301367
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MIDI
Paquete CONVERTER MIDI
391.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15391357
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MINI
Paquete CONVERTER MINI
389.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15321367
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-S
Paquete STANDARD MINI
672.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15331367
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-S
Paquete STANDARD MIDI
749.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15351367
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-C
COMPLETE Package MIDI N/A N/A N/A
15341367
Ver documentos
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-C
COMPLETE Package MINI N/A N/A N/A
Descripción
Descripción
  • Se puede utilizar una plataforma de visualización de iluminadores de luz azul ajustable y portátil con los depósitos de electroforesis SUB-GEL Mini y SUB-GEL Midi
  • La tapa del filtro de emisión bluVIEW con ventilador de extracción integrado permite la visualización sin condensación de geles de agarosa marcados con fluorescencia de luz azul de 70 mm o 100 mm de ancho
  • La luz azul es completamente segura y da como resultado una mejor eficacia en la clonación en comparación con UV
Hay tres tipos de paquetes disponibles:
  • El paquete runVIEW™ CONVERTER incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y la tapa del filtro de emisión bluVIEW Mini o Midi (permite que los depósitos estándar SUB-GEL Mini o SUB-GEL Midi se conviertan en electroforesis en tiempo real)
  • El paquete runVIEW™ STANDARD incluye la plataforma de visualización ajustable runVIEW™ y el depósito runVIEW™ SUB-GEL Mini o Midi
  • El paquete runVIEW™ COMPLETE incluye el paquete STANDARD en formato Mini o Midi con fuente de alimentación
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones: Formación: ideal para comprobaciones rápidas de números bajos y medios de muestras tras la PCR y la clonación
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Paquetes de sistema de gel horizontal runVIEW™ Mini y Midi PROMO