Learn More
Buerkle™ Bola de pipeteo de seguridad
Pera de aspiración, accesorio de pipeteado sencillo La evacuación se realiza a través de una válvula automática. Al presionar las válvulas, el líquido se extrae, se dispensa o se purga. La válvula automática extraíble también permite la limpieza eficaz del interior.
Marca: Buerkle™ 7554-0005
20.69 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para todas las pipetas de hasta 100 ml
- Disponible en varios tamaños
Especificaciones
Azul | |
Ball | |
Pipetas de hasta 100 ml |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
11Hours
0Minutes
57Seconds
25