Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
La última generación de un sistema modular moderno y universalmente ampliable para la eliminación segura de residuos líquidos de HPLC/UHPLC. Ningún otro sistema de eliminación en el mercado de los laboratorios ofrece un número tan elevado de roscas, conexiones y opciones de ampliación individuales.
Marca:  SCAT™ 350100
108.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17205064
  • 137.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El módulo básico incluye un tapón de residuos de seguridad SafetyWasteCap V3.0 'LISA' con el tamaño de rosca seleccionado. En el ámbito de la entrega se incluyen otros 23 accesorios. Además, se puede acoplar una variedad de accesorios SCAT, como un embudo o un filtro de aire de escape, al tapón de residuos de seguridad SafetyWasteCap LISA V3.0. Encontrará una selección en la tabla de pedidos:
  • Tapón obturador de satélite: para extender y conectar varios componentes, como un embudo.
  • Conector de tubo: para la conexión de tubos de mayor tamaño con un D.I. de 5 a 11,5 mm.
  • Satélite fabricado con PTFE: para una resistencia química óptima.
  • Tapón de rosca giratorio de 360° libremente: para cambiar fácilmente el recipiente sin torcer el tubo
  • Accesorios: con un diseño mejorado para facilitar la conexión de los capilares con un D.E. de 1,6 mm, 2,3 mm o 3,2 mm.
  • Conexión del filtro de escape: los filtros de escape SCAT bloquean los vapores nocivos con la ayuda de carbón activado optimizado y garantizan una compensación de presión segura en los recipientes de residuos
  • El enorme ámbito de entrega de accesorios y tapones obturadores, así como accesorios como filtros de escape y embudos, garantiza que el sistema de acoplamiento esté listo para su uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas de HPLC / UHPLC
PTFE
No presenta conductividad eléctrica
4 conexiones de 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 4 tapones ciegos de PFA, 3 conexiones de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE + tapón ciego para el filtro de escape
GL45
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 > Rosca: GL45; conductividad: No; extensión