Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua.
Marca: Thermo Scientific™ 3166183
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mantenga sus muestras en su lugar con las gradillas para baños de agua Thermo Scientific™ Precision™.
Características:
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable
- Medidas 9,75 x 8,75 x 6,25 pulg. (24,8 x 22,2 x 15,9 cm)
- Para placas de Petri de 80 x 50 mm o de 30 x 90 mm
Gradilla para tubos de ensayo de acero inoxidable
- Medidas 10 x 8,5 x 5,5 pulg. (25,4 x 21,6 x 14 cm)
- Las aberturas son de 2,5 cm2
- Para 50 tubos de ensayo de hasta 25 mm de 97 a 150 mm de altura
Gradillas para tubos de ensayo de microcentrífugas
- Requiere pinza de sujeción
- Mide 127 x 101 x 39 mm
Especificaciones
Gradilla para placas de Petri de acero inoxidable | |
Gradilla para placas de Petri | |
Acero inoxidable |
Baños de agua de circulación, para coliformes y de uso general Precision de 20-28 l | |
Placas de Petri de 80 x 50 mm o 30 x 90 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Precision Water Baths Brochure [EN]
Tamaño : 6.4 MB
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas de muestras para baños de agua Precision™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido