Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
La cuchara para muestras de acero inoxidable Buerkle™ (AISI 304) es una cuchara con forma especial que le permite llegar a casi todas las esquinas de un recipiente y evita que las muestras se salgan.
Marca: Buerkle™ 5320-0210
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Esterilizable en autoclave | |
210 mm |
Acero inoxidable (V2A) | |
Para retirar pequeñas cantidades de muestras, productos alimenticios |
Título del producto
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable > Longitud: 60 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido