Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
La cuchara para muestras de acero inoxidable Buerkle™ (AISI 304) es una cuchara con forma especial que le permite llegar a casi todas las esquinas de un recipiente y evita que las muestras se salgan.
7.90€ - 24.85€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (V2A) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10297412
|
Buerkle™
5320-0210 |
210 mm |
10.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10494612
|
Buerkle™
5320-0300 |
300 mm |
14.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10552733
|
Buerkle™
5320-0150 |
150 mm |
7.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10562733
|
Buerkle™
5320-0180 |
180 mm |
8.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10044162
|
Buerkle™
5320-0400 |
400 mm |
19.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
16369541
|
Buerkle™
5320-0500 |
500 mm |
24.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
Especificaciones
Acero inoxidable (V2A) | |
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable