Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
La cuchara para muestras de acero inoxidable Buerkle™ (AISI 304) es una cuchara con forma especial que le permite llegar a casi todas las esquinas de un recipiente y evita que las muestras se salgan.
Marca: Buerkle™ 5320-0400
14.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Esterilizable en autoclave | |
400 mm |
Acero inoxidable (V2A) | |
Para retirar pequeñas cantidades de muestras, productos alimenticios |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.