Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable
La cuchara para muestras de acero inoxidable Buerkle™ (AISI 304) es una cuchara con forma especial que le permite llegar a casi todas las esquinas de un recipiente y evita que las muestras se salgan.
Marca: Buerkle™ 5320-0180
6.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Muy resistente a los productos químicos (no a los ácidos ni a los álcalis)
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Esterilizable en autoclave | |
180 mm |
Acero inoxidable (V2A) | |
Para retirar pequeñas cantidades de muestras, productos alimenticios |
Folleto productos acero inoxidable
Tamaño : 1.4 MB
Brochure stainless steel products
Tamaño : 1.4 MB
Título del producto
Buerkle™ Cuchara de muestras de acero inoxidable > Longitud:180mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido