Learn More
Sartorius Accesorios para filtración de membrana Biosart™ 100.
La filtración de membrana Biosart™ 100 está diseñada específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
Marca: Sartorius 16414
11.19 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
Descripciones de accesorios
Adaptador, copolímero ABS - 14-555-780- Elevador de membrana Biosart 100
- Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
- Adaptador Biosart 100
- Se adapta al monitor Biosart 100 en soportes de 50 mm
- Adaptador Biosart 100
- Frita de acero inoxidable de 50 mm y junta de silicona
- Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841
- Adaptador Biosart 100 para aceptar diferentes tipos de embudo
- Se adapta a monitores Biosart 100 en colectores Combisart™ 16844, 16842 y 16843
- Tapón de repuesto para 16385
- 16385 se adapta a monitores Biosart 100 en colector Combisart
Especificaciones
Reutilizable | |
Sartorius Biosart 100 | |
No estéril | |
Adaptador |
Manifold | |
Silicona | |
Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%