Learn More
Sartorius Accesorios para filtración de membrana Biosart™ 100.
La filtración de membrana Biosart™ 100 está diseñada específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos.
11.35€ - 204.00€
Especificaciones
Desechables | Reutilizable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sartorius Biosart 100 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Material | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11765545
|
Sartorius
16417 |
Adaptador | Copolímero de ABS | Para facilitar la transferencia de la membrana en agar |
11.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11392120
|
Sartorius
16414 |
Adaptador | Silicona | Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841 |
15.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10730403
|
Sartorius
16835 |
Adaptador | Acero inoxidable | Se adapta a monitores Biosart 100 en colectores Combisart 16844, 16842 y 16843 |
204.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Descripciones de accesorios
Adaptador, copolímero ABS - 14-555-780- Elevador de membrana Biosart 100
- Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
- Adaptador Biosart 100
- Se adapta al monitor Biosart 100 en soportes de 50 mm
- Adaptador Biosart 100
- Frita de acero inoxidable de 50 mm y junta de silicona
- Se adapta al monitor Biosart 100 en la base 16840 o 16841
- Adaptador Biosart 100 para aceptar diferentes tipos de embudo
- Se adapta a los monitores Biosart 100 en los colectores Combisart™ 16844, 16842 y 16843
- Tapón de repuesto para 16385
- 16385 se adapta a monitores Biosart 100 en colector Combisart
Especificaciones
Reutilizable | |
Sartorius Biosart 100 | |
No estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Accesorios para filtración de membrana Biosart™ 100.