Learn More
Sartorius Soporte de filtración de vidrio
Este soporte de filtración al vacío de vidrio se ha diseñado para pruebas de partículas, clarificación y filtración estéril con el uso de filtros de 24 o 25 mm.
287.00€ - 424.00€
Especificaciones
Desechables | Reusable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vacuum Filter Holder, Manifold System |
Material | Vidrio |
Esterilidad | Sterile |
Área de filtración | 3 cm2 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10441213
|
Sartorius
16315 |
Filtro Millex Samplicity |
424.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10758201
|
Sartorius
16306 |
Soporte de filtro de vacío |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El soporte del filtro de vacío se entrega con un soporte de filtro de frita de vidrio que garantiza una distribución uniforme de las partículas retenidas; por lo tanto, se recomienda cuando el residuo en la superficie del filtro es de interés.
- El filtro Millex se suministra con un soporte de filtro de pantalla recubierto de PTFE que tiene la ventaja de ser fácil de limpiar. Por lo tanto, se recomienda cuando se requiera el filtrado o cuando se deban examinar líquidos difíciles de extraer de los soportes de vidrio.
Especificaciones
Reusable | |
Vidrio | |
3 cm2 | |
30 mL |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Sterile | |
Unidad | |
2,5 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Soporte de filtración de vidrio