Learn More
Sartorius Soporte de filtración de vidrio
Este soporte de filtración al vacío de vidrio se ha diseñado para pruebas de partículas, clarificación y filtración estéril con el uso de filtros de 24 o 25 mm.
Marca: Sartorius 16315
297.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El dispositivo se suministra con un soporte de filtro de pantalla recubierto de PTFE que tiene la ventaja de ser fácil de limpiar. Por lo tanto, se recomienda cuando se requiera el filtrado o cuando se deban examinar líquidos difíciles de extraer de los soportes de vidrio.
Especificaciones
Reusable | |
Vidrio | |
3 cm2 | |
Filtro Millex Samplicity | |
2,5 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Sterile | |
Unidad | |
30 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Sartorius Soporte de filtración de vidrio > con soporte para pantalla revestido de PTFE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido