Learn More
Sartorius Soporte de filtración de vidrio
Este soporte de filtración al vacío de vidrio se ha diseñado para pruebas de partículas, clarificación y filtración estéril con el uso de filtros de 24 o 25 mm.
Marca:  Sartorius 16306
200.99 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10758201
  • 287.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El dispositivo se entrega con un soporte de filtro de vidrio frita que asegura una distribución uniforme de las partículas retenidas. Por lo tanto, se recomienda cuando los residuos de la superficie del filtro sean de interés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reusable
Vidrio
3 cm2
Soporte de filtro de vacío
2,5 cm
Vacuum Filter Holder, Manifold System
Sterile
Unidad
30 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Soporte de filtración de vidrio > con frita de vidrio