Learn More
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores
Para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad
Marca:  Sartorius 16829
2340.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10121401
  • 2965.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Rampa de seis puestos: 14-555-795
  • Admite soportes de filtors
  • Se puede usar para tres ciclos con dos medios o dos ciclos con tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
Colector de tres posiciones: 14-555-792
  • Admite soportes de filtors
  • Se usa para un solo ciclo con dos o tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
6
6-branch Manifold
10 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores > Colector de seis ramas