Learn More
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores
Para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad
1475.00€ - 2965.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15912550
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
16826
3
1475.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10121401
Ver documentos
Sartorius
16829
6
2965.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rampa de seis puestos: 14-555-795
  • Admite soportes de filtors
  • Se puede usar para tres ciclos con dos medios o dos ciclos con tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
Colector de tres posiciones: 14-555-792
  • Admite soportes de filtors
  • Se usa para un solo ciclo con dos o tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
10 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores