Learn More
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores
Para su uso con el sistema de pruebas de esterilidad
Marca:  Sartorius 16826
1170.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912550
  • 1475.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Rampa de seis puestos: 14-555-795
  • Admite soportes de filtors
  • Se puede usar para tres ciclos con dos medios o dos ciclos con tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
Colector de tres posiciones: 14-555-792
  • Admite soportes de filtors
  • Se usa para un solo ciclo con dos o tres medios
  • Tres válvulas para cada soporte de filtro
  • Boquilla de manguera para conexión de vacío
  • Diám., 10 mm
  • L, 36 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
3
3-branch Manifold
10 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Sistema de pruebas de pruebas de esterilidad: colectores > Rampa de tres puestos