Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056804
279.93 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
24 | |
30 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (30 mm) | |
24 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
300 mm | |
30 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 13
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
28Hours
14Minutes
16Seconds
47
Título del producto
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno > Diámetro: 300 mm; color: Azul; admite: Tubos (30 mm); posiciones: 24
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido