Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Concentrador de vacío de alta capacidad y kits
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
Marca: Thermo Scientific™ SPD300P2-230
Descripción
Evapore ácidos fuertes, bases y disolventes orgánicos agresivos con el concentrador de vacío modular Thermo Scientific™ SpeedVac. Aprobados para química combinatoria, estos concentradores incorporan una pantalla de usuario programable e intuitiva para mejorar la usabilidad.
- Para ácidos fuertes y bases utilizadas en química combinatoria
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE | |
Kit de concentrador de vacío SpeedVac SPD300DDA | |
230 V/50 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31