Learn More
Thermo Scientific™ Concentradores de vacío Savant SpeedVac™ para aplicaciones de química orgánica y descubrimiento de fármacos
Perform HPLC fraction and reversed-phase SPE eluant applications with these large capacity SPD210 vacuum concentrator and kits which contain all required components under one model number.
Marca: Thermo Scientific™ SPD210P2-230
Descripción
Optimize evaporation with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ High Capacity Concentrators. With three heating levels, these concentrators are ideal for aqueous and organic solvents. Carry out HPLC fraction and reversed-phase SPE eluent applications with Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™ Kits, which are easy to use and contain all required components under one model number.
Características:
- Gran selección de rotores para adaptarse a una gran variedad de tamaños y tipos de tubos
- Pantalla digital de programación intuitiva con tres programas predefinidos que se pueden modificar y guardar para ajustar el calor, el tiempo de funcionamiento y la temperatura
- Alarma sonora que avisa al usuario cuando la operación finaliza.
- Cámara con revestimiento de PTFE que proporciona una larga duración ante disolventes agresivos
- Válvula de purgado automático que proporciona vacío al inicio de un ciclo y sangra la cámara a presión atmosférica cuando finaliza
SPD210P2 Kit iincluye:
- Concentrador SPD210 SpeedVac™ de gran capacidad
- Fuente de vacío universal (-55 °C)
- Kit de tubos
- Rotor 200 × 1,5 ml
- Matraz de condensación de vidrio
- Líquido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes:
- Acetonitrilo
- Metanol
- Etanol
- Agua
Aplicaciones típicas:
- Fracciones de HPLC con agua/0,1 % de ácido trifluoroacético
- SPE en fase inversa
Especificaciones
Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marca CE. | |
Kit SPD210P2 230 | |
Kit del concentrador de vacío SpeedVac SPD210 P2 | |
230 V/50 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31