Learn More
DWK Life Sciences Embudo Wheaton™ para conjunto de filtración de 47 mm
Embudo de repuesto para conjunto de filtración de 47 mm. Diseñados para manipular hasta 1 000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca:  DWK Life Sciences 419350
95.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11571315
  • 101.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Solo embudo.
Descripción
Descripción
Diseñados para manipular hasta 1 000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
  • Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
  • Componentes de vidrio fabricados de vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
  • Los matraces tienen conexión de manguera nº 2 para tubo de D.I. de 0,25 pulg. (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Vidrio
Embudo
Conjunto de filtración de 47 mm
1
300 mL
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Embudo Wheaton™ para conjunto de filtración de 47 mm > Embudo de vidrio; 300 ml