Learn More
DWK Life Sciences Embudo Wheaton™ para conjunto de filtración de 47 mm
Embudo de repuesto para conjunto de filtración de 47 mm. Diseñados para manipular hasta 1 000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca: DWK Life Sciences 419420
126.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Includes: Solo embudo.
Descripción
Diseñados para manipular hasta 1 000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
- Componentes de vidrio fabricados de vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Los matraces tienen conexión de manguera nº 2 para tubo de D.I. de 0,25 pulg. (6 mm)
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio | |
Embudo | |
47 mm |
Conjunto de filtración de 47 mm | |
1 | |
1000 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
8Minutes
40Seconds
48