Learn More
Carbonatode escandio (III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11336898
Carbonatode escandio (III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336898
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11336898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013646.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011501
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) carbonate hydrate
Punto de fusión >500°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.94 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA28W022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number013646.06,013646.03
Número de loteW10E032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number013646.06,013646.03
Número de loteL07W050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog Number013646.06,013646.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonatode escandio (III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >