Learn More
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11384779
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384779
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11384779
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 067104.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Scandium(III) nitrate hydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in the optical coatings, electronic ceramics and laser industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107552-14-7
Fórmula molecular N3O9Sc
Número MDL MFCD00011220
Clave InChI DFCYEXJMCFQPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium nitrate, scandium iii nitrate, pa4cjgprtn, unii-pa4cjgprtn, scandium iii nitrate pentahydrate-sc reo, nitric acid, scandium 3+ salt 3:1, scandium 3+ trinitrate, acmc-1bol9, nitric acid, scandium saltMostrar másMostrar menos
PubChem CID 166818
Nombre IUPAC escandio(3+);trinitrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium (III) nitrate hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Índice Merck 14,8392
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
SMILES [Sc+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 230.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.97 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW16K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/10/2024 Catalog Number067104.06,067104.03
Número de loteT15K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number067104.06,067104.03
Número de loteN05K048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog Number067104.06,067104.03
Número de loteM24J006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog Number067104.06,067104.03
Número de loteU08J040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number067104.06,067104.03
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Scandium(III) nitrate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Scandium(III) nitrate hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >