Learn More
Óxido de escandio(III), 99,998 % (base metálica), REM 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Descripción
A high melting white solid used in high-temperature systems (for its resistance to heat and thermal shock), electronic ceramics, and glass composition. Suitable for vacuum deposition applications. Also used to make scandium fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Scandium(III) oxide |
Punto de fusión | 2485°C |
Nombre de nota | REM 50ppm max. |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.998% (metals basis) |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.91 |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
L21Y073 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | 010916.03,010916.06 |
Z03H034 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 010916.03,010916.06 |
L27S027 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |
N29C045 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |
B16Y029 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | 010916.03,010916.06 |