Learn More
Sulfato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Scandium (III) sulfate hydrate |
Color | Blanco |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Información de solubilidad | Freely soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.10 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | Reacton™ |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
F12K06 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042877.06,042877.03 |
H16Y004 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042877.06,042877.03 |
H16Y006 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042877.06,042877.03 |
X24A009 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042877.06,042877.03 |
K13R056 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 042877.06,042877.03 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de escandio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido