Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Toallas Secamanos Scott™
Marca: Kimberly-Clark™ 6658
62.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- El diseño Slimroll™ compacta más toallas por rollo, lo que ahorra espacio y permite cambiar el rollo con menos frecuencia
- Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología AIRFLEX™
Especificaciones
Toalla en rollo estándar | |
45 cm | |
200 mm | |
5,94kg (13,068 libras) | |
Azul | |
Rollo | |
Dispensador de toallas de mano plegadas Aquarius™ | |
1 capas |
1.47 ft. | |
15.5 in. | |
Papel | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
165 m x 200 mm | |
Para áreas en contacto con alimentos y aseos con gran afluencia de personas de oficinas y hoteles | |
6/Paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Kimberly-Clark™ Scott™ > Color: Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido