Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ SF201SGAF-BLU-EU
Click to view available options
Revestimiento de la lente: Antivaho Scotchgard™
Descripción
- Gafas de seguridad que se autoajustan para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de cabeza
- Tecnología de difusión de la presión de la sien 3M™ que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para mejorar la comodidad de la montura para un ajuste seguro y cómodo
- El revestimiento antivaho 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antivaho y antiarañazos superiores, cumpliendo con los requisitos de marcado K&N de EN166
- Muy ligeras, solo pesan 18 g
- Las varillas planas y flexibles la hacen muy popular para su uso junto con unas orejeras
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Azul |
Estilo de patillas | Tecnología de difusión de la presión de la sien 3M™ |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ SF201SGAF-BLU-EU >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido