Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Categoría III de PPE para riesgos complejos
- Excelente resistencia a sustancias que irritan la piel
- Adecuado para el contacto con alimentos
- Sin polvo
- Buena resistencia química
- Sin silicona añadida
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
Clasificación | Categoría III |
Descripción | Guantes sin talco de nitrilo SemperguardTM Xpert |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido