Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- EPI Cat. III
- AQL 1,5
- Sin talco
- Dispensable, no estéril
- Cómodo de llevar, incluso durante períodos de tiempo más largos
- Formulación respetuosa con la piel: sin cloro, sin proteínas de látex de caucho natural, sin aceleradores de caucho
- Fabricados ahorrando agua y energía y reduciendo las emisiones de CO2
- Revestimiento interior sintético
- Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre adicional
- Estabilidad y experiencia de uso agradable
- El material del guante es resistente a la sangre y a otros fluidos corporales y protege contra bacterias, hongos y virus, como el SRAS-CoV-2, la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH
- Ideal para aplicaciones como la protección personal, la alimentación/catering, el consumidor/venta al por menor, la belleza/arte corporal y la peluquería
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Materiales renovables
- Energía renovable
- Certificaciones y sellos de garantía
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | PPE Categoría III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671 |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Sí |
Aplicaciones | Industrial |
AQL | 1,5 |
Color | Verde menta |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido