Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca:  Fisherbrand™ 20 02 0638
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805030
  • 659.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septos de 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
20 mm
1000
Beige, Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
3,2 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm > Silicona/PTFE blanco/beige, 3,2 mm de grosor, 45° shore A