Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 20 mm
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca: Fisherbrand™ 20 02 0057
251.81 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Septos de 20 mm
Especificaciones
Septos | |
20 mm | |
1000 | |
Septos |
Gris | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
3 mm | |
Tapón para encapsular de 20 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31