Learn More
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap
La mayoría de los septos están laminados en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
295.00€ - 935.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Cantidad 1000
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Color Material Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11835070
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
22 02 1390
Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 1,6 mm
321.36€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11845070
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
22 02 1393
Gris, Rojo Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) 2,5 mm
392.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11815070
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
22 02 0409
Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 1,5 mm
935.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11825070
Ver documentos
Fisherbrand™
22 02 0542
Rojo-naranja, Transparente Caucho natural, TEF 1,3 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16328387
Ver documentos
Fisherbrand™
22 02 0487
Plata, Blanco Aluminio, Silicona 3 mm
880.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12635887
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
22 02 1013
Rojo, Blanca PTFE, Silicona 1,3 mm
578.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15397827
Ver documentos
Fisherbrand™
22 02 1810
Azul, Blanco PTFE, Silicona 1,5 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Septos de 22 mm
Especificaciones
Especificaciones
22 mm
1000
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Septum for 24-400 Screw Thread Cap