Learn More
3M™ Casco Serie G3000 de diseño estilizado
El casco 3M™ Serie G3000 de diseño estilizado permite que los objetos que caen se deslicen con facilidad y no desalojen el casco de su posición.
439.00€ - 441.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 50365, EN397
Incluye Sistema de cierre Pinnlock
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 54 a 62 cm
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15719977
Ver documentos
3M™
7000108293
Naranja
439.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15709977
Ver documentos
3M™
7000108292
Amarillo
439.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15799967
Ver documentos
3M™
7000108291
Verde
439.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15789967
Ver documentos
3M™
7000108290
Azul
439.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15779717
Ver documentos
3M™
7000039718
Blanco
441.00€
paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
  • Aislamiento eléctrico de 440 Vac.
Especificaciones
Especificaciones
EN 50365, EN397
ABS estabilizado ante UV
De 54 a 62 cm
Sin ventilación
Sistema de cierre Pinnlock
Casco
310 g
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Casco Serie G3000 de diseño estilizado