Learn More
BINDER™ Serie MKT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura baja ampliado Código de producto.: 15933052
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33595.00€
    32342.00€ / cada uno
    Ahorro 1253.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
BINDER™ Serie MKT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura baja ampliado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227211 Tienda BINDER Productos
115 l, 1000 x 915 x 1715 mm, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 l
228 L
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15933052
Marca: BINDER™ 90200385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33595.00€
    32342.00€ / cada uno
    Ahorro 1253.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los intervalos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el beneficio añadido de la simulación natural, son los que hacen que la serie BINDER MKT sea tan exclusiva. Al mismo tiempo, esta cámara de simulación ambiental cumple los requisitos de precisión y rendimiento más altos para las pruebas de temperatura cíclicas.
  • Intervalo de temperatura: de -70 °C a + +180 °C
  • 4 contactos de relé de tensión cero
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • BINDER Software de multigestión APT-COM™ Basic Edición
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Orificio de acceso con enchufe de silicona
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción MKT115-400 V, estándar, serie MKT: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura bajo ampliado, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 115 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 1
tipo de tapón CEE
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT táctil
Modelo MKT115-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 400 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1000 x 915 x 1715 mm
Peso (métrico) 305 kg
Tensión 400 V
Vataje 5,5 kW
Amperaje 13 A
Frecuencia 50 Hz
Título del producto
BINDER™ Serie MKT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura baja ampliado >